5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33571-1G OR33571-5G
APOSOR33571-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR33571-1G APOSOR33571-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607921
Numéro CAS: 952183-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité