L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218.0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656226
Numéro CAS: 84487-14-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité