4-Chlorothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfure de 4-chlorophényle et de méthyle1-Chloro-4-(méthylthio)benzène
APOSOR3459-500GEA 121 EUR InStock
APOSOR3459-500G APOSOR3459-25G APOSOR3459-100G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013643
Numéro CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité