5-Bromo-3-methylisothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Formule: C₄H₄BrNS
MW: 178,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318949
Numéro CAS: 20493-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité