2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346332-5G
APOSOR346332-5GEA 77 EUR InStock
APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152348
Numéro CAS: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité