4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346413-500MG
APOSOR346413-500MGEA 192 EUR InStock
APOSOR346413-500MG
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Formule: C₉H₁₂ClN
MW: 169,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131129
Numéro CAS: 81167-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité