2-Méthoxythiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350279-25G OR350279-100G
APOSOR350279-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR350279-25G APOSOR350279-100G
2-Méthoxythiazole
2-Méthoxythiazole
Formule: C₄H₅NOS
MW: 115,16 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631143
Numéro CAS: 14542-13-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité