5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427653
Numéro CAS: 54923-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité