2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(catecholato)diborane
OR360039-100G OR360039-10G OR360039-25G
APOSOR360039-100GEA 275 EUR InStock
APOSOR360039-100G APOSOR360039-10G APOSOR360039-25G
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Formule: C₁₂H₈B₂O₄
MW: 237,8115 g/mol
Point de fusion: 189…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842343
Numéro CAS: 13826-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité