2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360125-1G
APOSOR360125-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR360125-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617853
Numéro CAS: 325142-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité