7-Chloroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3666-1G
APOSOR3666-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR3666-1G
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321301
Numéro CAS: 53924-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité