N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₅S
MW: 245,0600 g/mol
Point de fusion: 278…284 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363750
Numéro CAS: 850568-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité