Acide 3-chlorosalicylíque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400661-1G OR400661-25G OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR400661-1G APOSOR400661-25G APOSOR400661-5G
Acide 3-chlorosalicylíque 97%
Acide 3-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010390
Numéro CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité