2-Bromoisophthalaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40203-10G OR40203-25G OR40203-5G
APOSOR40203-10GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR40203-10G APOSOR40203-25G APOSOR40203-5G
2-Bromoisophthalaldehyde 98%
2-Bromoisophthalaldehyde
Formule: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461034
Numéro CAS: 79839-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité