6-Méthoxy-2-méthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006761
Numéro CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité