7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40782-1G OR40782-5G
APOSOR40782-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR40782-1G APOSOR40782-5G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660690
Numéro CAS: 30322-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité