Triphénylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
OR41025-25G
APOSOR41025-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR41025-25G
Triphénylène 97%
Triphénylène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 438 °C
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité