3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR42139-100G
APOSOR42139-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR42139-100G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368887
Numéro CAS: 884495-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité