N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42152-1G OR42152-5G OR42152-25G
APOSOR42152-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR42152-1G APOSOR42152-5G APOSOR42152-25G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Formule: C₈H₁₅NO₆·H₂O
MW: 239,24 g/mol (221,22 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 3615-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité