3,5-Dibromoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C/9.75mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258848
Numéro CAS: 74137-36-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité