Acide 5-bromosalicylíque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR43524-100G OR43524-500G
APOSOR43524-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR43524-100G APOSOR43524-500G
Acide 5-bromosalicylíque 98%
Acide 5-bromosalicylíque
Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002455
Numéro CAS: 89-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité