4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-4-amine
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109355
Numéro CAS: 1092351-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité