Acide 2,4,5-trichlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
Acide 2,4,5-trichlorobenzoïque
Acide 2,4,5-trichlorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,4600 g/mol
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01662044
Numéro CAS: 50-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité