1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452072-5G
APOSOR452072-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₉IO
MW: 296,1037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060666
Numéro CAS: 2974-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité