2,2'-Dibromoacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR46231-5G
APOSOR46231-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR46231-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 97%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,9406 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/0.02mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044660
Numéro CAS: 49851-55-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité