3-Amino-2-cyclohexène-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4645-100G OR4645-25G OR4645-5G
APOSOR4645-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR4645-100G APOSOR4645-25G APOSOR4645-5G
3-Amino-2-cyclohexène-1-one 95%
3-Amino-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point de fusion: 129…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013783
Numéro CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité