2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 263 EUR InStock
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol 99%
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol
Formule: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Point d'ébullition: 284…288 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002880
Numéro CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité