2'-Iodoacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 226 EUR InStock
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodoacétophénone
2'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C/12mmHg
Densité: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094998
Numéro CAS: 2142-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité