(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 73…78 °C/11mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068121
Numéro CAS: 33901-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité