(S)-β-(Carbobenzoxyamino)-γ-butyrolactone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Benzyl (5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate, Benzyl (S)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate, (S)-4-(Carbobenzoxyamino)tetrahydrofuran-2-one, (S)-beta-(Cbz-amino)-gamma-butyrolactone, (S)-4-(Cbz-amino)tetrahydrofuran-2-one
OR471646-25G
APOSOR471646-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR471646-25G
(S)-β-(Carbobenzoxyamino)-γ-butyrolactone 98%
(S)-beta-(Carbobenzoxyamino)-gamma-butyrolactone
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216569
Numéro CAS: 87219-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité