4-Chloro-2,5-xylidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
OR480249-100G OR480249-25G
APOSOR480249-100GEA 1180 EUR InStock
APOSOR480249-100G APOSOR480249-25G
4-Chloro-2,5-xylidine 98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445705
Numéro CAS: 20782-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité