4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480691-25G OR480691-5G
APOSOR480691-25GEA 699 EUR InStock
APOSOR480691-25G APOSOR480691-5G
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457071
Numéro CAS: 6335-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité