3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-25GEA 357 EUR InStock
APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène 98%
3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène
Formule: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000958
Numéro CAS: 392662-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité