4-Phenyl-1-butyne
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR48109-25GEA 511 EUR InStock
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041667
Numéro CAS: 16520-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité