5-Bromonicotinate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromonicotinate
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
5-Bromonicotinate d'éthyle 98%
5-Bromonicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Point d'ébullition: 86…92 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040366
Numéro CAS: 20986-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité