1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DIH
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 364 EUR InStock
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne 97%
1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆I₂N₂O₂
MW: 379,92 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00020867
Numéro CAS: 2232-12-4
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité