3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
OR52045-1G OR52045-25G OR52045-5G
APOSOR52045-1GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR52045-1G APOSOR52045-25G APOSOR52045-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Formule: C₈H₁₉N₃
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C/13mmHg
Densité: 0.924 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014616
Numéro CAS: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité