2-Méthoxy-10H-phénothiazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52313-25G OR52313-100G
APOSOR52313-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR52313-25G APOSOR52313-100G
2-Méthoxy-10H-phénothiazine 98%
2-Méthoxy-10H-phénothiazine
Formule: C₁₃H₁₁NOS
MW: 229,30 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037838
Numéro CAS: 1771-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité