3-Chlorothiophénol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
OR5234-1G OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR5234-1G APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Chlorothiophénol 96%
3-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/30mmHg
Densité: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004839
Numéro CAS: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité