Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
OR52399-250G
APOSOR52399-250GEA 139 EUR InStock
APOSOR52399-250G
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique 97%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point de fusion: 198 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150753
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité