Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 197 EUR InStock
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/8mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053224
Numéro CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité