1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52575-250MG OR52575-1G OR52575-500MG
APOSOR52575-250MGEA 403 EUR InStock
APOSOR52575-250MG APOSOR52575-1G APOSOR52575-500MG
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₂H₂₂BNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16039627
Numéro CAS: 1254982-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité