(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G OR52586-250MG OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Formule: C₄H₇IO
MW: 198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015957
Numéro CAS: 873063-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité