4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035926
Numéro CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité