Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C/26mmHg
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007437
Numéro CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité