4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 41…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007077
Numéro CAS: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité