4-Chlorothiophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
OR54321-100G OR54321-500G OR54321-25G
APOSOR54321-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR54321-100G APOSOR54321-500G APOSOR54321-25G
4-Chlorothiophénol 99%
4-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 205…207 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004847
Numéro CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité