9-Aminofluorene hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
OR54458-1G OR54458-25G OR54458-5G
APOSOR54458-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR54458-1G APOSOR54458-25G APOSOR54458-5G
9-Aminofluorene hydrochloride
9-Aminofluorene hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 217,70 g/mol
Point de fusion: 265…370 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012536
Numéro CAS: 5978-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité