2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234254
Numéro CAS: 601-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité