(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839858
Numéro CAS: 74892-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité